Print…
4-Methylbenzyl alcohol 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-(Hydroxymethyl)toluole, p-Tolylmethanol, (4-Methylphenyl)methanol
155920250 155921000 155920050
ACRO155920250EA 42.4 EUR
ACRO155920250 ACRO155921000 ACRO155920050
4-Methylbenzyl alcohol 98%
4-Methylbenzyl alcohol
Fórmula: C₈H₁₀O
Peso Molecular: 122.17 g/mol
Ponto de ebulição: 217 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 56…61 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004664
Número CAS: 589-18-4
EINECS: 209-639-1
Encomendar
Appearance White Crystals or needles or crystalline mass
Infrared spectrum Conforms
Melting point 56 to 61 °C
GC ≥97.5 %
UV at 400 nm A: ≤0.01
Color scale ≤15 APHA
Residue after evaporation ≤0.0005 %