Print…
4-Isopropylbenzyl alcohol 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: (4-Isopropylphenyl)methanol
187800250 187801000 187805000
ACRO187800250EA 28.5 EUR
ACRO187800250 ACRO187801000 ACRO187805000
4-Isopropylbenzyl alcohol 97%
4-Isopropylbenzyl alcohol
Fórmula: C₁₀H₁₄O
Ponto de ebulição: 248 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 28 °C
Densidade: 0,98 g/cm³
Ponto de Inflamação: >112 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004663
Número CAS: 536-60-7
EINECS: 208-640-4
Merck Index: 13,02646
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5180 to 1.5210 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %