2-Methylbenzyl alcohol ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
2-(Hydroxymethyl)toluole, (2-Methylphenyl)methanol
A12696.09
A12696.18
A12696.30
A12696.09EA
43.9
EUR
A12696.09
A12696.18
A12696.30
2-Methylbenzyl alcohol ≥98%
2-Methylbenzyl alcohol
Purity: 98%
CAS No.: 89-95-2
Molecular Formula: C8H10O
Formula Weight: 122.17
Flash Point: 104°(219°F)
Refractive Index: 1.5408
Melting Point: 33-37°
Boiling Point: 219°
Beilstein Reference: 1929783
MDL No.: MFCD00004622
Fórmula:
C₈H₁₀O Peso Molecular: 122.17 g/mol Ponto de ebulição: 219 °C Ponto de Fusão: 33…37 °C Densidade: 1.08 g/cm³ (20 °C) Ponto de Inflamação: 104 °C (219 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00004622 Número CAS: 89-95-2 EINECS: 201-954-2 |