Print…
2,5-Xilenol, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: 2,5-Dimethylphenol, 2-Hydroxy-p-xylene, 2-Hydroxy-4-xylene
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
D174602-100G D174602-5G
SIALD174602-100GEA 50.8 EUR
SIALD174602-100G SIALD174602-5G
2,5-Xilenol, Sigma-Aldrich®
2,5-Xilenol
Fórmula: C₈H₁₀O
Ponto de ebulição: 212 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 75 °C
Densidade: 1,169 g/cm³ (15 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002237
Número CAS: 95-87-4
EINECS: 202-461-5
UN: 2261
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,10215