Print…
3,5-Xilenol, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: 5-Hydroxy-3-xylene, 3,5-Dimethylphenol, 5-Hydroxy-m-xylene, 1,3-Dimethyl-5-hydroxybenzene
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
D175706-100G D175706-500G
SIALD175706-100GEA 35.3 EUR
SIALD175706-100G SIALD175706-500G
3,5-Xilenol, Sigma-Aldrich®
3,5-Xilenol
Fórmula: C₈H₁₀O
Ponto de ebulição: 222 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 61…64 °C
Densidade: 0,968 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002307
Número CAS: 108-68-9
EINECS: 203-606-5
UN: 2261
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,10215