Print…
2,4-Xilenol, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: 4-Hydroxy-3-xylene, 2,4-Dimethylphenol, 2,4-Xylenol
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
D174203-100ML D174203-25ML
SIALD174203-100MLEA 114 EUR
SIALD174203-100ML SIALD174203-25ML
2,4-Xilenol, Sigma-Aldrich®
2,4-Xilenol
Fórmula: C₈H₁₀O
Ponto de ebulição: 210,9 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 25 °C
Densidade: 1,016 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 80…95 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002233
Número CAS: 105-67-9
EINECS: 203-321-6
UN: 2261
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,10215