Print…
2,6-Xilenol, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: 2,6-Dimethylphenol, 2-Hydroxy-m-xylene, 2-Hydroxy-3-xylene
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
W324906-10KG W324906-1KG W324906-5KG W324906-SAMPLE
SIALW324906-10KGEA 770 EUR
SIALW324906-10KG SIALW324906-1KG SIALW324906-5KG SIALW324906-SAMPLE
2,6-Xilenol, Sigma-Aldrich®
2,6-Xilenol
Fórmula: C₈H₁₀O
Ponto de ebulição: 203 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 41…42 °C
Densidade: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 73 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002240
Número CAS: 576-26-1
EINECS: 209-400-1
UN: 2261
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,10215