2,6-Xilenol, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
|
Perigo
|
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
D175005-100G
D175005-500G
SIALD175005-100GEA
34.8
EUR
SIALD175005-100G
SIALD175005-500G
2,6-Xilenol, Sigma-Aldrich®
2,6-Xilenol
Fórmula:
C₈H₁₀O Ponto de ebulição: 203 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: 41…42 °C Densidade: 1,13 g/cm³ (20 °C) Ponto de Inflamação: 73 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00002240 Número CAS: 576-26-1 EINECS: 209-400-1 UN: 2261 ADR: 6.1,II Merck Index: 12,10215 |