3,4-Xilenol, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
|
Perigo
|
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
W359602-1KG
W359602-250G
W359602-5KG
W359602-SAMPLE
SIALW359602-1KGEA
307
EUR
SIALW359602-1KG
SIALW359602-250G
SIALW359602-5KG
SIALW359602-SAMPLE
3,4-Xilenol, Sigma-Aldrich®
3,4-Xilenol
Fórmula:
C₈H₁₀O Ponto de ebulição: 227 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: 62…65 °C Densidade: 1,023 g/cm³ (17 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00002304 Número CAS: 95-65-8 EINECS: 202-439-5 UN: 2261 ADR: 6.1,II Merck Index: 12,10215 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...