Print…
3,4-Xilenol, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
D175404-100G D175404-500G D175404-5G
SIALD175404-100GEA 50.8 EUR
SIALD175404-100G SIALD175404-500G SIALD175404-5G
3,4-Xilenol, Sigma-Aldrich®
3,4-Xilenol
Fórmula: C₈H₁₀O
Ponto de ebulição: 227 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 62…65 °C
Densidade: 1,023 g/cm³ (17 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002304
Número CAS: 95-65-8
EINECS: 202-439-5
UN: 2261
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,10215