Print…
2,3-Xilenol, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: 2,3-Dimethylphenol, 3-Hydroxy-2-xylene, 3-Hydroxy-o-xylene
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
D174009-100G D174009-500G
SIALD174009-100GEA 244 EUR
SIALD174009-100G SIALD174009-500G
2,3-Xilenol, Sigma-Aldrich®
2,3-Xilenol
Fórmula: C₈H₁₀O
Ponto de ebulição: 217 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 75 °C
Densidade: 0,965 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00002227
Número CAS: 526-75-0
EINECS: 208-395-3
UN: 2261
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,10215