Print…
3-Furoic acid, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Furan-3-carboxylic acid, 3-Furancarboxylic acid
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
163392-25G 163392-5G
SIAL163392-25GEA 330 EUR
SIAL163392-25G SIAL163392-5G
3-Furoic acid, Sigma-Aldrich®
3-Furoic acid
Fórmula: C₅H₄O₃
Número MDL : MFCD00005350
Número CAS: 488-93-7
EINECS: 207-689-9