Print…
2,6-Dimethylanisole, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
D146404-100G D146404-25G
SIALD146404-100GEA 247 EUR
SIALD146404-100G SIALD146404-25G
2,6-Dimethylanisole, Sigma-Aldrich®
2,6-Dimethylanisole
Fórmula: C₉H₁₂O
Ponto de ebulição: 182 °C (1013 hPa)
Densidade: 0,96 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00008380
Número CAS: 1004-66-6
EINECS: 213-723-3