Print…
3,5-Xilidina, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
137863-100ML 137863-500ML
SIAL137863-100MLEA 60.8 EUR
SIAL137863-100ML SIAL137863-500ML
3,5-Xilidina, Sigma-Aldrich®
3,5-Xilidina
Fórmula: C₈H₁₁N
Ponto de ebulição: 220 °C (1013 hPa)
Densidade: 0,9706 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007813
Número CAS: 108-69-0
EINECS: 203-607-0
UN: 1711
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,10217