Print…
2,6-Diisopropilanilina, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
374733-25G 374733-5G
SIAL374733-25GEA 333 EUR
SIAL374733-25G SIAL374733-5G
2,6-Diisopropilanilina, Sigma-Aldrich®
2,6-Diisopropilanilina
Fórmula: C₁₂H₁₉N
Ponto de ebulição: 257 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –45 °C
Densidade: 0,94 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008887
Número CAS: 24544-04-5
EINECS: 246-305-4