Print…
2,6-Diisopropilanilina, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
157716-100ML 157716-500ML
SIAL157716-100MLEA 49.9 EUR
SIAL157716-100ML SIAL157716-500ML
2,6-Diisopropilanilina, Sigma-Aldrich®
2,6-Diisopropilanilina
Fórmula: C₁₂H₁₉N
Ponto de ebulição: 257 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –45 °C
Densidade: 0,94 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008887
Número CAS: 24544-04-5
EINECS: 246-305-4