Print…
4-Methylbenzylamine 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
126400250 126401000 126400050
ACRO126400250EA 66.6 EUR
ACRO126400250 ACRO126401000 ACRO126400050
4-Methylbenzylamine 98%
4-Methylbenzylamine
Fórmula: C₈H₁₁N
Ponto de ebulição: 195 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 13 °C
Densidade: 0,95 g/cm³
Ponto de Inflamação: 75 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008123
Número CAS: 104-84-7
EINECS: 203-243-2
UN: 2735
ADR: 8,III
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5330 to 1.5360 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %