Print…
2,5-Dimethylphenyl isocyanate ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
L15999.03 L15999.06
L15999.03EA 28.1 EUR
L15999.03 L15999.06
2,5-Dimethylphenyl isocyanate ≥97%
2,5-Dimethylphenyl isocyanate
Purity: 97% CAS No.: 40397-98-6 Molecular Formula: C9H9NO Formula Weight: 147.18 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 90°(194°F) Refractive Index: 1.5315 Boiling Point: 210° Beilstein Reference: 1100841 UN No.: 2206 MDL No.: MFCD00013854
Fórmula: C₉H₉NO
Ponto de ebulição: 210 °C
Densidade: 1,043
Ponto de Inflamação: 90 °C (194 °F)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00013854
Número CAS: 40397-98-6
UN: 2206
ADR: 6.1,II