3,5-Dimethylphenyl isocyanate ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
3,5-Xylyl isocyanate, 3,5-Dimethylphenylisocyanate
L11698.03
L11698.06
L11698.03EA
31.7
EUR
L11698.03
L11698.06
3,5-Dimethylphenyl isocyanate ≥97%
3,5-Dimethylphenyl isocyanate
Purity: 97%
CAS No.: 54132-75-1
Molecular Formula: C9H9NO
Formula Weight: 147.18
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 83°(181°F)
Refractive Index: 1.5280
Boiling Point: 205°
Beilstein Reference: 774958
UN No.: 2206
MDL No.: MFCD00013868
Fórmula:
C₉H₉NO Peso Molecular: 147.18 g/mol Ponto de ebulição: 205 °C Densidade: 1.045 Ponto de Inflamação: 83 °C (181 °F) Temperatura de Armazenamento: Frigorífico |
Número MDL :
MFCD00013868 Número CAS: 54132-75-1 EINECS: 258-987-0 UN: 2206 ADR: 6.1 II |