2,6-Dimethylphenyl isocyanate ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
2,6-Xylyl isocyanate, 2,6-Dimethylphenylisocyanate, 2-Isocyanato-1,3-dimethylbenzene
L12805.06
L12805.14
L12805.03
L12805.06EA
72.3
EUR
L12805.06
L12805.14
L12805.03
2,6-Dimethylphenyl isocyanate ≥98%
2,6-Dimethylphenyl isocyanate
Purity: 98%
CAS No.: 28556-81-2
Molecular Formula: C9H9NO
Formula Weight: 147.18
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 86°(186°F)
Refractive Index: 1.5356
Boiling Point: 71-72°/3mm
Beilstein Reference: 742593
UN No.: 2206
MDL No.: MFCD00002012
Fórmula:
C₉H₉NO Peso Molecular: 147.18 g/mol Ponto de ebulição: 71…72 °C (3 mmHg) Densidade: 1.057 Ponto de Inflamação: 86 °C (186 °F) Temperatura de Armazenamento: Frigorífico |
Número MDL :
MFCD00002012 Número CAS: 28556-81-2 UN: 2206 ADR: 6.1 II |