2,6-Diisopropylphenyl isocyanate ≥94%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Purity: 94%
CAS No.: 28178-42-9
Molecular Formula: C13H17NO
Formula Weight: 203.29
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 107°(224°F)
Refractive Index: 1.5180
Boiling Point: 116-117°/10mm
Beilstein Reference: 2645721
UN No.: 2206
MDL No.: MFCD00008882
Fórmula:
C₁₃H₁₇NO Ponto de ebulição: 116…117 °C (10 mmHg) Densidade: 0,951 Ponto de Inflamação: 107 °C (224 °F) |
Número MDL :
MFCD00008882 Número CAS: 28178-42-9 EINECS: 248-885-4 UN: 2206 ADR: 6.1,II |