2,3-Dimethylphenyl isocyanate ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Purity: 99%
CAS No.: 1591-99-7
Molecular Formula: C9H9NO
Formula Weight: 147.18
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 92°(197°F)
Refractive Index: 1.5400
Odour: Pungent
Boiling Point: 104-105°/50mm
Beilstein Reference: 6313438
UN No.: 2206
MDL No.: MFCD00013851
Fórmula:
C₉H₉NO Ponto de ebulição: 104…105 °C (50 mmHg) Densidade: 1,059 Ponto de Inflamação: 92 °C (197 °F) Temperatura de Armazenamento: Frigorífico |
Número MDL :
MFCD00013851 Número CAS: 1591-99-7 UN: 2206 ADR: 6.1,II |