Print…
Colunas EFS, J.T.Baker®, BAKERBOND spe™ Alumina Neutral
Fornecedor: Avantor
7214-03EA 214.35 EUR
7214-03 7214-04
Colunas EFS, J.T.Baker®, BAKERBOND spe™ Alumina Neutral
Cromatografia, Colunas
As colunas BAKERBOND spe™ são colunas descartáveis de PP ou de vidro pré-embaladas com absorventes de alta capacidade contidos entre duas fritas de PE de 20 µm.
  • Com base de sílica
  • Extração de compostos de volumes de solução de amostra que vão desde algumas centenas de µl até 1 L
  • Processamento por vácuo, pressão positiva ou centrifugação
Aplicações gerais: compostos polares fracos a moderados.
Estas colunas EFS podem ser utilizadas no modo de adsorção.