Print…
Colunas EFS, J.T.Baker®, BAKERBOND spe™ Florisil
Fornecedor: Avantor
7213-08EA 272.77 EUR
7213-08 7213-23 7213-03
Colunas EFS, J.T.Baker®, BAKERBOND spe™ Florisil
Cromatografia, Colunas
As colunas BAKERBOND spe™ são colunas descartáveis de PP ou de vidro pré-embaladas com absorventes de alta capacidade contidos entre duas fritas de PE de 20 µm.
  • Com base de sílica
  • Extração de compostos de volumes de solução de amostra que vão desde algumas centenas de µl até 1 L
  • Processamento por vácuo, pressão positiva ou centrifugação
Aplicações gerais: analitos polares baixos a moderadamente polares a partir de soluções não aquosas.
Estas colunas EFS podem ser utilizadas no modo de adsorção.
Embalagem: Certas colunas estão disponíveis num tambor de fibra revestido de folha de alumínio chamado Jumbo Pack. As colunas são embaladas soltas no revestimento da folha para eliminar o inconveniente de abrir as bolsas individuais.