Print…
Colunas EFS, J.T.Baker®, BAKERBOND spe™ Cyano (CN)
Fornecedor: Avantor
7021-07EA 386 EUR
7021-07 7021-02
Colunas EFS, J.T.Baker®, BAKERBOND spe™ Cyano (CN)
Cromatografia, Colunas
As colunas BAKERBOND spe™ são colunas descartáveis de PP ou de vidro pré-embaladas com absorventes de alta capacidade contidos entre duas fritas de PE de 20 µm.
  • Com base de sílica
  • Extração de compostos de volumes de solução de amostra que vão desde algumas centenas de µl até 1 L
  • Processamento por vácuo, pressão positiva ou centrifugação
Aplicações gerais: analitos não iónicos, apolares a polares.
Estas colunas EFS podem ser utilizadas no modo de fase reversa e fase normal.