Print…
5-Iodo-m-xylene 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
A18413.09 A18413.18
A18413.09EA 48 EUR
A18413.09 A18413.18
5-Iodo-m-xylene 97%
5-Iodo-m-xylene
Purity: 97% CAS No.: 22445-41-6 Molecular Formula: C8H9I Formula Weight: 232.07 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5950 Boiling Point: 229° Beilstein Reference: 2039353 MDL No.: MFCD00060659
Fórmula: C₈H₉I
Ponto de ebulição: 229 °C
Densidade: 1,610
Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00060659
Número CAS: 22445-41-6