2-Iodo-m-xylene ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
A13439.06
A13439.14
A13439.06EA
90.6
EUR
A13439.06
A13439.14
2-Iodo-m-xylene ≥98%
2-Iodo-m-xylene
Purity: 98%
CAS No.: 608-28-6
Molecular Formula: C8H9I
Formula Weight: 232.07
Flash Point: 110°(230°F)
Refractive Index: 1.6025
Boiling Point: 230-231°
Beilstein Reference: 1857414
MDL No.: MFCD00019012
Fórmula:
C₈H₉I Ponto de ebulição: 230…231 °C Densidade: 1,620 Ponto de Inflamação: 110 °C (230 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00019012 Número CAS: 608-28-6 |