Print…
Colunas EFS, J.T.Baker®, BAKERBOND spe™ Quaternary Amine
Fornecedor: Avantor
7091-01EA 357.54 EUR
7091-01 7091-03 7091-07
Colunas EFS, J.T.Baker®, BAKERBOND spe™ Quaternary Amine
Cromatografia, Colunas
As colunas BAKERBOND spe™ são colunas descartáveis de PP pré-embaladas com absorventes de alta capacidade contidos entre duas fritas de PE de 20 µm.
  • Com base de sílica
  • Extração de compostos de volumes de solução de amostra que vão desde algumas centenas de µl até 1 L
  • Processamento por vácuo, pressão positiva ou centrifugação
Aplicações gerais: analitos iónicos, ácidos.
Estas colunas EFS podem ser utilizadas no modo de permuta de aniões forte.