Print…
Colunas EFS, J.T.Baker®, BAKERBOND spe™ aromatic sulphonic acid
Fornecedor: Avantor
7090-03EA 396.4 EUR
7090-03 7090-07 7090-01 7090-29
Colunas EFS, J.T.Baker®, BAKERBOND spe™ aromatic sulphonic acid
Cromatografia, Colunas
As colunas BAKERBOND spe™ são colunas descartáveis de PP pré-embaladas com absorventes de alta capacidade contidos entre duas fritas de PE de 20 µm.
  • Com base de sílica
  • Extração de compostos de volumes de solução de amostra que vão desde algumas centenas de µl até 1 L
  • Processamento por vácuo, pressão positiva ou centrifugação
Aplicações gerais: analitos iónicos, básicos.
Estas colunas EFS podem ser utilizadas no modo de permuta de catiões forte.