4-(Trifluoromethyl)benzyl alcohol ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
(4-(Trifluoromethyl)phenyl)methanol, 4-(Hydroxymethyl)benzotrifluoride
A10508.06
A10508.14
A10508.22
A10508.06EA
26.4
EUR
A10508.06
A10508.14
A10508.22
4-(Trifluoromethyl)benzyl alcohol ≥98%
4-(Trifluoromethyl)benzyl alcohol
Purity: 98%
CAS No.: 349-95-1
Molecular Formula: C8H7F3O
Formula Weight: 176.14
Flash Point: 100°(212°F)
Refractive Index: 1.4590
Melting Point: 18-20°
Boiling Point: 78-80°/4mm
Beilstein Reference: 1450174
MDL No.: MFCD00004661
Fórmula:
C₈H₇F₃O Ponto de ebulição: 78…80 °C (4 mmHg) Ponto de Fusão: 18…20 °C Densidade: 1,288 Ponto de Inflamação: 100 °C (212 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00004661 Número CAS: 349-95-1 EINECS: 206-494-6 |