3-(Trifluoromethyl)benzyl alcohol ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
(3-(Trifluoromethyl)phenyl)methanol, 3-(Hydroxymethyl)benzotrifluoride
A16739.06
A16739.14
A16739.06EA
49.4
EUR
A16739.06
A16739.14
3-(Trifluoromethyl)benzyl alcohol ≥97%
3-(Trifluoromethyl)benzyl alcohol
Purity: 97%
CAS No.: 349-75-7
Molecular Formula: C8H7F3O
Formula Weight: 176.14
Flash Point: 84°(183°F)
Refractive Index: 1.4600
Boiling Point: 79-80°/3mm
Beilstein Reference: 1450161
MDL No.: MFCD00004645
Fórmula:
C₈H₇F₃O Ponto de ebulição: 79…80 °C (3 mmHg) Densidade: 1,293 Ponto de Inflamação: 84 °C (183 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00004645 Número CAS: 349-75-7 EINECS: 206-489-9 |