Print…
α,α,α,α',α',α'-Hexafluoro-3,5-xylidine, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: 3,5-Di(trifluoromethyl)aniline, 3,5-Bis(trifluoromethyl)aniline
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
193135-10G 193135-50G
SIAL193135-10GEA 39.1 EUR
SIAL193135-10G SIAL193135-50G
α,α,α,α',α',α'-Hexafluoro-3,5-xylidine, Sigma-Aldrich®
α,α,α,α',α',α'-Hexafluoro-3,5-xylidine
Fórmula: C₈H₅F₆N
Ponto de ebulição: 176 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 3 °C
Densidade: 1,4753 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 83 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000394
Número CAS: 328-74-5
EINECS: 206-335-0
UN: 2810
ADR: 6.1,III