Print…
α,α,α,α',α',α'-Hexafluoro-3,5-xylidine 98+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 3,5-Di(trifluoromethyl)aniline, 3,5-Bis(trifluoromethyl)aniline
185690100 185690500
ACRO185690100EA 30.7 EUR
ACRO185690100 ACRO185690500
α,α,α,α',α',α'-Hexafluoro-3,5-xylidine 98+%
α,α,α,α',α',α'-Hexafluoro-3,5-xylidine
Fórmula: C₈H₅F₆N
Ponto de ebulição: 85 °C (15 mmHg)
Ponto de Fusão: 3 °C
Densidade: 1,47 g/cm³
Ponto de Inflamação: 83 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000394
Número CAS: 328-74-5
EINECS: 206-335-0
ADR: 6.1,III
Encomendar
Appearance Clear light yellow to yellow-brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4330 to 1.4350 (20°C, 589 nm)
Titration with HClO4 ≥98.0 %