Print…
3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl isothiocyanate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
468517-1G 468517-5G
SIAL468517-1GEA 48.1 EUR
SIAL468517-1G SIAL468517-5G
3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl isothiocyanate, Sigma-Aldrich®
3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl isothiocyanate
Fórmula: C₉H₃F₆NS
Ponto de ebulição: 94…95 °C (19 mmHg)
Densidade: 1,48 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00040838
Número CAS: 23165-29-9