3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl isothiocyanate ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Purity: 98%
CAS No.: 23165-29-9
Molecular Formula: C9H3F6NS
Formula Weight: 271.19
Flash Point: 108°(226°F)
Refractive Index: 1.500
Odour: Irritating
Boiling Point: 109-110°/35mm
Beilstein Reference: 2990816
UN No.: 2922
MDL No.: MFCD00040838
Fórmula:
C₉H₃F₆NS Ponto de ebulição: 109…110 °C (35 mmHg) Densidade: 1,485 Ponto de Inflamação: 108 °C (226 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00040838 Número CAS: 23165-29-9 ADR: 8,III |