Print…
3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl isothiocyanate 99+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
319520010 319520050
ACRO319520010EA 30.6 EUR
ACRO319520010 ACRO319520050
3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl isothiocyanate 99+%
3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl isothiocyanate
Fórmula: C₉H₃F₆NS
Ponto de ebulição: 63 °C (1,5 mmHg)
Densidade: 1,485 g/cm³
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00040838
Número CAS: 23165-29-9
UN: 1760
ADR: 8,III
Encomendar
Appearance Clear to slightly hazy colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4980 to 1.5020 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %