Print…
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzoic acid, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
232882-25G 232882-5G
SIAL232882-25GEA 188 EUR
SIAL232882-25G SIAL232882-5G
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzoic acid, Sigma-Aldrich®
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzoic acid
Fórmula: C₉H₄F₆O₂
Peso Molecular: 258.12 g/mol
Ponto de ebulição: 260
Ponto de Fusão: 140…144 °C
Densidade: 1.42 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00000388
Número CAS: 725-89-3
EINECS: 211-970-1