Print…
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzoic acid ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
A11325.06 A11325.14 A11325.22
A11325.06EA 58.5 EUR
A11325.06 A11325.14 A11325.22
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzoic acid ≥98%
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzoic acid
Purity: 98% CAS No.: 725-89-3 Molecular Formula: C9H4F6O2 Formula Weight: 258.12 Melting Point: 140-144° Beilstein Reference: 2058600
Fórmula: C₉H₄F₆O₂
Peso Molecular: 258.12 g/mol
Ponto de ebulição: 260
Ponto de Fusão: 140…144 °C
Densidade: 1.420
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000388
Número CAS: 725-89-3
EINECS: 211-970-1