Print…
2,6-Bis(trifluoromethyl)benzoic acid, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
233196-1G 233196-5G
SIAL233196-1GEA 76.4 EUR
SIAL233196-1G SIAL233196-5G
2,6-Bis(trifluoromethyl)benzoic acid, Sigma-Aldrich®
2,6-Bis(trifluoromethyl)benzoic acid
Fórmula: C₉H₄F₆O₂
Peso Molecular: 258.12 g/mol
Ponto de ebulição: 260
Ponto de Fusão: 138…139 °C
Número MDL : MFCD00000376
Número CAS: 24821-22-5
EINECS: 246-479-1