Print…
2,6-Bis(trifluoromethyl)benzoic acid ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
B20486.03 B20486.06
B20486.03EA 43.1 EUR
B20486.03 B20486.06
2,6-Bis(trifluoromethyl)benzoic acid ≥98%
2,6-Bis(trifluoromethyl)benzoic acid
Fórmula: C₉H₄F₆O₂
Ponto de ebulição: 260 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 136…140 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000376
Número CAS: 24821-22-5
EINECS: 246-479-1