Print…
2,5-Bis(trifluoromethyl)benzoic acid ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
H26184.03 H26184.06
H26184.03EA 21.8 EUR
H26184.03 H26184.06
2,5-Bis(trifluoromethyl)benzoic acid ≥98%
2,5-Bis(trifluoromethyl)benzoic acid
Fórmula: C₉H₄F₆O₂
Ponto de Fusão: 77…80 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00013249
Número CAS: 42580-42-7