Print…
4'-(Trifluoromethyl)acetophenone, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: 1-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]ethan-1-one, 4-(Trifluoromethyl)acetophenone, p-(Trifluoromethyl)acetophenone
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
233188-25G 233188-5G
SIAL233188-25GEA 249 EUR
SIAL233188-25G SIAL233188-5G
4'-(Trifluoromethyl)acetophenone, Sigma-Aldrich®
4'-(Trifluoromethyl)acetophenone
Fórmula: C₉H₇F₃O
Ponto de ebulição: 205 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 26…29 °C
Densidade: 0,924 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000401
Número CAS: 709-63-7
EINECS: 211-913-0