Print…
4'-(Trifluoromethyl)acetophenone 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]ethan-1-one, 4-(Trifluoromethyl)acetophenone, p-(Trifluoromethyl)acetophenone
214450050 214450010 214450250
ACRO214450050EA 91.1 EUR
ACRO214450050 ACRO214450010 ACRO214450250
4'-(Trifluoromethyl)acetophenone 99%
4'-(Trifluoromethyl)acetophenone
Fórmula: C₉H₇F₃O
Ponto de ebulição: 79…80 °C (8 mmHg)
Ponto de Fusão: 30…33 °C
Densidade: 0,92 g/cm³
Ponto de Inflamação: 84 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000401
Número CAS: 709-63-7
EINECS: 211-913-0
UN: 1325
ADR: 4.1,II
Encomendar
Appearance White to light yellow Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 30 to 33 °C
GC ≥98.5 %