4-Fluoro-o-xylene ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
1-Fluoro-3,4-dimethylbenzene, 4-Fluoro-1,2-dimethylbenzene
A18253.06
A18253.14
A18253.22
A18253.06EA
48.9
EUR
A18253.06
A18253.14
A18253.22
4-Fluoro-o-xylene ≥98%
4-Fluoro-o-xylene
Purity: 98%
CAS No.: 452-64-2
Molecular Formula: C8H9F
Formula Weight: 124.16
Flash Point: 40°(104°F)
Refractive Index: 1.4815
Odour: Aromatic
Boiling Point: 148-149°
Beilstein Reference: 1856457
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00039217
Fórmula:
C₈H₉F Ponto de ebulição: 148…149 °C Densidade: 1,000 Ponto de Inflamação: 40 °C (104 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00039217 Número CAS: 452-64-2 UN: 1993 ADR: 3,III |