Print…
3,4-Dimethylbenzamide ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
A11995.03 A11995.06 A11995.14
A11995.03EA 24.2 EUR
A11995.03 A11995.06 A11995.14
3,4-Dimethylbenzamide ≥98%
3,4-Dimethylbenzamide
Purity: 98% CAS No.: 5580-33-6 Molecular Formula: C9H11NO Formula Weight: 149.19 Melting Point: 101-103° MDL No.: MFCD00052960
Fórmula: C₉H₁₁NO
Peso Molecular: 149.19 g/mol
Ponto de Fusão: 101…103 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00052960
Número CAS: 5580-33-6