Print…
4'-Methylacetophenone para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: Methyl p-tolyl ketone, p-Methylacetophenone, 1-(p-Tolyl)ethanone
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.21243.0250 8.21243.1000
8.21243.0250EA 59.3 EUR
8.21243.0250 8.21243.1000
4'-Methylacetophenone para síntese, Sigma-Aldrich®
4'-Methylacetophenone
Fórmula: C₉H₁₀O
Ponto de ebulição: 226 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 28 °C
Densidade: 1,013 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 92 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008751
Número CAS: 122-00-9
EINECS: 204-514-8
Encomendar
Solubility 2.07 g/l (20 °C)
Melting Point 28 °C
Molar Mass 134.18 g/mol
Boiling Point 226 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.14 hPa (20 °C)
Flash Point 92 °C
Refractive Index 1.5313 (25 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.00 %(V)
Density 1.00 g/cm3 (20 °C)
Synonyms Methyl p-tolyl ketone
Hill Formula C9H10O