Print…
4'-Methylacetophenone 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
126180010 126180050 126182500
ACRO126180010EA 78.5 EUR
ACRO126180010 ACRO126180050 ACRO126182500
4'-Methylacetophenone 95%
4'-Methylacetophenone
Fórmula: C₉H₁₀O
Ponto de ebulição: 226 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –19 °C
Densidade: 1,005 g/cm³
Ponto de Inflamação: 92 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008751
Número CAS: 122-00-9
EINECS: 204-514-8
Encomendar
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5300 to 1.5350 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %