Print…
3'-Methylacetophenone, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
M26607-25G M26607-5G
SIALM26607-25GEA 186 EUR
SIALM26607-25G SIALM26607-5G
3'-Methylacetophenone, Sigma-Aldrich®
3'-Methylacetophenone
Fórmula: C₉H₁₀O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008742
Número CAS: 585-74-0
EINECS: 209-561-8