3'-Methylacetophenone ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
L00440.06
L00440.14
L00440.06EA
32.2
EUR
L00440.06
L00440.14
3'-Methylacetophenone ≥97%
3'-Methylacetophenone
Purity: 97%
CAS No.: 585-74-0
Molecular Formula: C9H10O
Formula Weight: 134.18
Flash Point: 85°(185°F)
Refractive Index: 1.5310
Melting Point: -9°
Boiling Point: 219°
Beilstein Reference: 956637
MDL No.: MFCD00008742
Fórmula:
C₉H₁₀O Ponto de ebulição: 219 °C Ponto de Fusão: –9 °C Densidade: 1,010 Ponto de Inflamação: 85 °C (185 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00008742 Número CAS: 585-74-0 EINECS: 209-561-8 |