Print…
2'-Methylacetophenone, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: o-Methylacetophenone, Methyl o-tolyl ketone, 1-(o-Tolyl)ethanone
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
M26593-25G M26593-5G
SIALM26593-25GEA 112 EUR
SIALM26593-25G SIALM26593-5G
2'-Methylacetophenone, Sigma-Aldrich®
2'-Methylacetophenone
Fórmula: C₉H₁₀O
Ponto de ebulição: 214 °C (1013 hPa)
Densidade: 1,0262 g/cm³ (0 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008734
Número CAS: 577-16-2
EINECS: 209-408-5